Documentos Principais
904163
Sigma-Aldrich
Glycochenodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26D4H39NO5
Peso molecular:
453.65
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
solution
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19?,20?,21-,24?,25+,26-/m1/s1/i8D2,12D2
chave InChI
GHCZAUBVMUEKKP-KWFHFAJKSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)