Documentos Principais
90368
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-cyano-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-3-(Boc-amino)-4-(4-cyanophenyl)butyric acid, Boc-4-cyano-D-β-homophenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
304.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(9-14(19)20)8-11-4-6-12(10-17)7-5-11/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m1/s1
chave InChI
UXSGGQWSQPYJTQ-CYBMUJFWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)