Documentos
90233
Sigma-Aldrich
Fmoc-DL-Nip-OH
≥99.0%
Sinônimo(s):
(±)-N-Fmoc-piperidine-3-carboxylic acid, Fmoc-DL-nipecotic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
351.40
Beilstein:
7945846
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥99.0%
forma
lumps
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)14-6-5-11-22(12-14)21(25)26-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,14,19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)
chave InChI
FINXGQXNIBNREL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3