901752
N-(tert-Butyl)-4′-((6-iodo-4-oxo-2-propylquinazolin-3(4H)-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-sulfonamide
Sinônimo(s):
Aryl halide chemistry informer library compound X15
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
pf
239-243 °C
grupo funcional
amine
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Ic1cc2c(cc1)NC(=CCC)N(C2=O)Cc3ccc(cc3)c4c(cccc4)[S](=O)(=O)NC(C)(C)C
InChI
1S/C28H30IN3O3S/c1-5-8-26-30-24-16-15-21(29)17-23(24)27(33)32(26)18-19-11-13-20(14-12-19)22-9-6-7-10-25(22)36(34,35)31-28(2,3)4/h6-17,30-31H,5,18H2,1-4H3
chave InChI
FJYBBPNOASJSBG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Atenção
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)