Documentos
901603
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid solution
1 M in dichloromethane
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
138.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
forma
liquid
concentração
1 M in dichloromethane
índice de refração
n/D 1.4295
densidade
1.3429 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
chave InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3