901228
2-Ethylhexyl 4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate
Sinônimo(s):
2-Ethylhexyl-4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,2-c]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
forma
powder
InChI
1S/C15H17Br2FO2S2/c1-3-5-6-8(4-2)7-20-15(19)12-10(18)9-11(21-12)14(17)22-13(9)16/h8H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
SOEJTOAKIMQIGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.