900965
CzSi
Sinônimo(s):
9-(4-tert-Butylphenyl)-3,6-bis(triphenylsilyl)-9H-carbazole, 9-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-3,6-bis(triphenylsilyl)-9H-carbazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
InChI
1S/C58H49NSi2/c1-58(2,3)44-34-36-45(37-35-44)59-56-40-38-52(60(46-22-10-4-11-23-46,47-24-12-5-13-25-47)48-26-14-6-15-27-48)42-54(56)55-43-53(39-41-57(55)59)61(49-28-16-7-17-29-49,50-30-18-8-19-31-50)51-32-20-9-21-33-51/h4-43H,1-3H3
chave InChI
WIHKEPSYODOQJR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
A eletrônica orgânica utiliza condutores e semicondutores orgânicos para aplicações em dispositivos fotovoltaicos, diodos orgânicos emissores de luz e transistores orgânicos de efeito de campo.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.