Documentos Principais
900963
Sigma-Aldrich
9-Phenyl-9′-(triphenylsilyl)-3,3′-bicarbazole
Sinônimo(s):
BCz-Si
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H34N2Si
Número CAS:
Peso molecular:
666.88
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
Energia orbital
HOMO 5.62 eV 
LUMO 2.3 eV 
Aplicação
Blue phosphorescent OLED using BCz-Si as a host material achieved a max. Quantum efficiency of 21.0%, corresponding to a current efficiency and power efficiency as high as 46.5 cdA-1 and 45.8 lmW-1 respectively.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient blue/white phosphorescent organic light-emitting diodes based on a silicon-based host material via a direct carbon-nitrogen bond.
Xie YM, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(20), 5347-5353 (2015)