900736
PbS core-type quantum dots
fluorescence λem 1200 nm, 10 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
10 mg/mL in toluene
fluorescência
λem 1200 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
chave InChI
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.