Documentos Principais
900577
Sigma-Aldrich
(R)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
149.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H]1NCCCC1.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
chave InChI
HFEDNVOKYCDBFD-OGFXRTJISA-N
Aplicação
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)