Documentos Principais
900553
Sigma-Aldrich
Potassium hex-5-enoyltrifluoroborate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9BF3KO
Número CAS:
Peso molecular:
204.04
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
allyl
Aplicação
Potassium acyltrifluroborates (KATs) are bench-, air-, and moisture-stable reagents for rapid chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)