900511
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
fluorescence λem 530 nm, 5 mg/mL in hexane
Sinônimo(s):
CANdot®, Elongated quantum dots, Fluorescent nanocrystals, QDs, Quantum rods
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
Nível de qualidade
concentração
5 mg/mL in hexane
densidade
0.6665 g/mL
fluorescência
λem 530 nm
λem 530 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
grupo funcional
(Surface group ODPA/HPA)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Atenção
Do not freeze.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Nervous system, Respiratory system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.