Documentos Principais
900344
Sigma-Aldrich
Quitosana
high purity, non-animal derived, 99% degree of deacetylation, average Mw 100 kDa
Sinônimo(s):
Poli(D-glicosamina), Quitina desacetilada
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
fonte biológica
fungus (fungal fermentation)
Formulário
powder
peso molecular
average Mw 100 kDa
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
chave InChI
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Aplicação
Forma géis com ânions multivalentes. Produz soluções transparentes que secam na forma de filmes fortes e transparentes.
Ideal for scaffolds, cell therapy, drug delivery, and biomedical applications.
Características e benefícios
Polieletrólito biocompatível, antibacteriano e ecológico com diversas aplicações, incluindo tratamento de água, cromatografia, aditivos para cosméticos, tratamento têxtil para atividade antimicrobiana, fibras novas para tecidos, papéis fotográficos, filmes biodegradáveis,dispositivos biomédicos e implantes de microcápsulas de liberação controlada para administração de fármacos.
Polieletrólito biocompatível, antibacteriano e ecológico.
forma física
≥ 95% deacetylated
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Chitosan is a naturally occurring polysaccharide ideally suited for use in medical supplies, devices, therapeutics, and diagnostics. The unique natural characteristics of chitosan include its cationic, biocompatible, biodegradable, non-toxic, non-immunogenic, and antimicrobial properties.