900239
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 620 nm, 4 μM in 10 mM PBS
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Nível de qualidade
forma
dispersion
λmax
605 nm
fluorescência
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.