Documentos
900206
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine-3,3-d2
≥98% D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3D2H5NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
123.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98% D
Ensaio
≥98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
SC([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-DICFDUPASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1