900201
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL in H2O
About This Item
Formulário
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
concentração
5 mg/mL in H2O
Tamanho médio da partícula
25 nm (TEM)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.