Documentos Principais
900087
Sigma-Aldrich
2-(Ethyl-2,2,2-d3) toluene
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
1-(Ethyl-2,2,2-d3)-4-methylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D3H9
Peso molecular:
123.21
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3
chave InChI
HYFLWBNQFMXCPA-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)