Key Documents
88746
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[Di(1-naphthyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldi(3,5-xylyl)phosphine
≥97%
Sinônimo(s):
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]ethyl]-2-(di-1-naphthalenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J404-2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H44FeP2
Número CAS:
Peso molecular:
738.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
forma
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56)P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C43H39P2.C5H5.Fe/c1-29-23-30(2)26-36(25-29)44(37-27-31(3)24-32(4)28-37)33(5)38-19-12-22-41(38)45(42-20-10-15-34-13-6-8-17-39(34)42)43-21-11-16-35-14-7-9-18-40(35)43;1-2-4-5-3-1;/h6-28,33H,1-5H3;1-5H;/t33-;;/m0../s1
chave InChI
NODPGYHIGOCWSG-NYPSMHOZSA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)