Documentos Principais
88724
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(Rp)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenylethyl]diphenylphosphine
≥97%
Sinônimo(s):
(1S)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J004-2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H44FeP2
Número CAS:
Peso molecular:
594.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
Formulário
crystals
pureza óptica
ee: ≥99%
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h2-3,6-9,14-18,23-25,28-29H,4-5,10-13,19-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
chave InChI
AWOOIDCKLIQAJV-WLOLSGMKSA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)