Documentos Principais
87981
Sigma-Aldrich
Tetraoctylammonium hydrogen sulfate
≥95.0% (T)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H69NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
563.96
Beilstein:
4635541
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (T)
Formulário
lumps
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-32H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
ZRLVUNNBSSUWAC-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)