Key Documents
87563
Sigma-Aldrich
Tetraallyl orthosilicate
technical, ≥85% (GC)
Sinônimo(s):
Tetraallyl silicate, Tetraallyloxysilane, Tetrakis(allyloxy)silane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O4Si
Número CAS:
Peso molecular:
256.37
Beilstein:
1709695
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥85% (GC)
índice de refração
n20/D 1.437
densidade
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCO[Si](OCC=C)(OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H20O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
chave InChI
SQAIGLXMIMWFEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)