Key Documents
87217
Sigma-Aldrich
Trimethyltetradecylammonium hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Tetradecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, Trimethyltetradecylammonium bisulfate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13N(HSO4)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
353.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (T)
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-17H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
LRWSTBIEJXJNJY-UHFFFAOYSA-M
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)