Documentos Principais
87028
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥98.0%
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
233.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
chave InChI
IOABLDGLYOGEHY-MRVPVSSYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)