Documentos Principais
861960
Sigma-Aldrich
Taurocholic acid sodium salt hydrate
97%
Sinônimo(s):
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)amino]ethanesulfonic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Sodium taurocholate hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H44NNaO7S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
537.68 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +22°, c = 3 in H2O
peso molecular
micellar avg mol wt 2100
número de agregação
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
chave InChI
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Aplicação
Anionic detergent used for protein solubilization.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Non-sulfated bile salt, physiological transport substrate for the bile salt export pump/sister of Pgp (BSEP/spgp), Na(+)/taurocholate cotransporter (NTCP) and MRP3 into the hepatic carnalicular.
Non-sulfated bile salt.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)