Key Documents
861456
Sigma-Aldrich
Albizziin
98%
Sinônimo(s):
L-(−)-2-Amino-3-ureidopropionic acid, L-2-Amino-3-ureidopropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NCONHCH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]23/D −23.4°, c = 1 in 1 M HCl
pf
220-223 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m0/s1
chave InChI
GZYFIMLSHBLMKF-REOHCLBHSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)