Documentos Principais
860719
Sigma-Aldrich
D-allo-Isoleucine
97%
Sinônimo(s):
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1721794
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −38° in 6 M HCl
pf
291 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
chave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)