Documentos Principais
860395
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine nitrate
99%
Sinônimo(s):
(1R,2S)-(−)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol nitrate
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
228.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]21/D −31°, c = 5 in H2O
pf
126-128 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
Aplicação
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)