Documentos Principais
860352
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl β-D-thiogalactopyranoside
98%
Sinônimo(s):
2-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO7S
Número CAS:
Peso molecular:
317.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]25/D −229.7°, c = 0.71 in methanol
pf
201 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)