86020
Sulfacetamide sodium salt monohydrate
≥98.0% (dried material, T)
About This Item
Ensaio
≥98.0% (dried material, T)
Impurezas
~7% water
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=C(S(N([Na])C(C)=O)(=O)=O)C=C1.O
InChI
1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IHCDKJZZFOUARO-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?