Key Documents
859370
Sigma-Aldrich
DL-5-Hydroxylysine hydrochloride
95%
Sinônimo(s):
2,6-Diamino-5-hydroxycaproic acid hydrochloride, 2,6-Diamino-5-hydroxyhexanoic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH(OH)CH2CH2CH(NH2)COOH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
198.65
Beilstein:
3914368
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
95%
pf
225 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O3.ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);1H
chave InChI
MJXVOTKVFFAZQJ-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
A constituent of collagen.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)