Key Documents
858803
Sigma-Aldrich
(2-Naphthoxy)acetic acid, N-hydroxysuccinimide ester
98%
Sinônimo(s):
N-Succinimidyl 2-naphthoxyacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13NO5
Número CAS:
Peso molecular:
299.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
150-152 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(COc1ccc2ccccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
Aplicação
Reagent for derivatization of amino acids and peptides.
Embalagem
Packaged in glass bottles
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)