Documentos Principais
858013
Sigma-Aldrich
5′-Acetyl-2′,3′-isopropylideneadenosine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H19N5O5
Número CAS:
Peso molecular:
349.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)ncnc34
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)