Documentos Principais
857769
Sigma-Aldrich
Ethyl linoleate
98%
Sinônimo(s):
Linoleic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
308.50
Beilstein:
1727827
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
224 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
chave InChI
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ethyl linoleate solated from Oxalis triangularis inhibits forskolin-induced melanogenesis and tyrosinase activity in mouse B16 melanoma cells . This anti-melanogenic effect is mediated by inhibiting cAMP production.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)