Documentos Principais
855316
Sigma-Aldrich
Nα-Acetyl-L-tyrosinamide
99%
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein:
2216288
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]21/D +51°, c = 0.8 in H2O
pf
223-225 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c1-7(14)13-10(11(12)16)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,10,15H,6H2,1H3,(H2,12,16)(H,13,14)/t10-/m0/s1
chave InChI
RJNKBEQRBIJDNM-JTQLQIEISA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)