Documentos Principais
851949
Sigma-Aldrich
(−)-Adenosine 3′-monophosphate hydrate
99%
Sinônimo(s):
3′-Adenylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N5O7P · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
347.22 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D −41.6°, c = 1 in H2O
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
chave InChI
HAWIDQLWSQBRQS-MCDZGGTQSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)