851590
L-(−)-Xylose, mixture of anomers
≥99%
Sinônimo(s):
L-Xylose
Ensaio
≥99%
forma
powder
atividade óptica
[α]24/D −18.7°, c = 4 in H2O
pf
150-152 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5+/m1/s1
chave InChI
PYMYPHUHKUWMLA-WISUUJSJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3