82963
2-(2-Pyridylazo)-1-naphthol
≥95.0%
Sinônimo(s):
ISOPAN
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
pf
124-128 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc2ccccc12)\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-15-12-6-2-1-5-11(12)8-9-13(15)17-18-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
chave InChI
DKWJRBBUVAQOAC-ISLYRVAYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)