Documentos Principais
82536
Sigma-Aldrich
Pseudoionone
technical, mixture of isomers, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
ψ-Ionone, 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 421,00
R$ 421,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 421,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20O
Número CAS:
Peso molecular:
192.30
Beilstein:
1722925
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥90% (GC)
R$ 421,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.53
p.e.
114-116 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.90 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h6-7,9-10H,5,8H2,1-4H3/b10-6+,12-9+
chave InChI
JXJIQCXXJGRKRJ-KOOBJXAQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Suwen Lu et al.
Plant physiology, 176(4), 2657-2676 (2018-02-22)
Although remarkable progress has been made toward understanding carotenoid biosynthesis, the mechanisms that regulate the transcription of carotenogenic genes remain poorly understood. Lycopene β-cyclases (LCYb) are critical enzymes located at the branch point of the carotenoid biosynthetic pathway. Here, we
Cody Williams et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-09)
The aroma profile is an important marker for wine quality. Various classes of compounds are responsible for the aroma of wine, and one such class is terpenoids. In the context of this work, a validated gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method