Documentos
82366
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butoxy)propylamine
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
3-Aminopropyl tert-butyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
131.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OCCCN
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter