Documentos Principais
81717
Sigma-Aldrich
Boc-Dab(Alloc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nγ-Alloc-L-2,4-diaminobutyric acid (dicyclohexylammonium) salt, Nγ-Alloc-Nα-Boc-L-2,4-diaminobutyric acid (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22N2O6 · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
483.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −22±2°, c = 1% in ethyl acetate
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C13H22N2O6.C12H23N/c1-5-8-20-11(18)14-7-6-9(10(16)17)15-12(19)21-13(2,3)4;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3,(H,14,18)(H,15,19)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t9-;/m0./s1
chave InChI
YICPGWNKDOPUOG-FVGYRXGTSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)