Documentos Principais
81560
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-RAM
extent of labeling: 0.4-0.7 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Rink amide(2-aminoethyl)polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
beads
Extensão da rotulagem
0.4-0.7 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
500-560 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuan Zhang et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 489, 203-211 (2017-12-11)
Accumulated data indicate that placental hypoxia is implicated in the pathogenesis of preeclampsia (PE). Tight junction (TJ) is important structure that sustains normal placental barrier function, its dysregulation under hypoxia has been observed. This study was designed to explore hypoxia-induced