Documentos Principais
81536
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-COOH
extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g N loading
Sinônimo(s):
[2-(Succinylamino)ethyl]polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
crystals
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensão da rotulagem
0.8-1.2 mmol/g N loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
160-200 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)