Documentos Principais
81535
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-Br
suitable for peptide synthesis, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Br loading
Sinônimo(s):
(2-Bromoethyl)polystyrene
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Extensão da rotulagem
0.8-1.2 mmol/g Br loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
500-560 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Brominated polystyrene is a core matrix for the preparation of various functionalized polystyrene resins for solid phase peptide synthesis (SPPS) and solid phase organic synthesis (SPOS).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)