Documentos Principais
80929
Sigma-Aldrich
H-Ala-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~0.8 mmol/g loading
Sinônimo(s):
L-Alanine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.181,00
R$ 1.181,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.181,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
R$ 1.181,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
crystals
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.8 mmol/g loading
tamanho de partícula
80-160 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)