Documentos Principais
809241
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 2,2-dimethyl-4-oxo-5-(perfluoropyridin-4-yl)-4H-1,3-dioxin-6-olate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H26F4N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
422.41
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
pf
100-105 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 2,2-dimethyl-4-oxo-5-(perfluoropyridin-4-yl)-4H-1,3-dioxin-6-olate is a compound undergoes cycloreversion to form the fluoro(hetero)aryl ketene, which undergoes efficient coupling with nucleophiles and allows rapid incorporation of highly fluorinated α-fluoro(hetero)aryl acetic acid derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Organofluorine chemistry is an essential part of drug discovery programs as well as agrochemical programs and even plays a major role in materials chemistry. Despite the undeniable importance of fluorinated organic molecules, our ability to synthesize these substrates is lacking - though arguably it is better than that of Nature. Consequently, methods that allow facile access to fluorinated molecules are important especially when they provide unique access to fluorinated chemical space.