806951
Sílica
mesoporous, 3 μm particle size, pore size ~4 nm
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
Nível de qualidade
Formulário
mesoporous
powder
área da superfície
300-400 m2/g
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
0.2-0.4 cm3/g pore volume
~4 nm pore size
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.