806005
APN-Amine HCl
95%
Sinônimo(s):
3-(4-(4-(Aminomethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)phenyl)propiolonitrile hydrochloride
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC#CC1=CC=C(N2C=C(CN)N=N2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C12H9N5.ClH/c13-7-1-2-10-3-5-12(6-4-10)17-9-11(8-14)15-16-17;/h3-6,9H,8,14H2;1H
chave InChI
JZGAUVVBWJHLGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
- Dissolve the protein in the appropriate buffer* with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
- Apply the appropriate amount of the stock solution of the reagent (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
- Incubate at room temperature for 2 hours.
- If necessary, purify the protein conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)