Documentos
805475
Sigma-Aldrich
Me3tacnRuCl3 hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H23Cl3N3ORu
Peso molecular:
396.73
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
powder
pf
>300 °C (decomposition without melt)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru]12(Cl)(Cl)[N@](CC3)(C)CC[N@@]1(C)CC[N]23C
InChI
1S/C9H21N3.3ClH.Ru/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10;;;;/h4-9H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
IPPQISZMQLBZTB-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3