Documentos Principais
804320
Sigma-Aldrich
Potassium 4-ethoxycarbonylbenzoyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9BF3KO3
Número CAS:
Peso molecular:
284.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
228.00 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(B(F)(F)F)C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1.[K]
InChI
1S/C10H9BF3O3.K.H/c1-2-17-10(16)8-5-3-7(4-6-8)9(15)11(12,13)14;;/h3-6H,2H2,1H3;;
chave InChI
YXYMQBSRJGUKGK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Acyltrifluroborates (KATs) are bench, air, and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)