Documentos Principais
804029
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-4-aminobenzoate-(phenyl-13C6)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C5H15NO2
Peso molecular:
199.20
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(OC(C)(C)C)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,12H2,1-3H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
chave InChI
KYORUZMJUKHKFS-VFESMUGCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)